MEG-01
94012401, human bone marrow, Myoblast-like
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MEG-01, 94012401
origen biológico
human bone marrow
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Modal no. 56-58, hyperdiploid
morfología
Myoblast-like
productos
Immunoglobulin G (IgG)-Fc in 12% of cells; C3′ in 53% of cells
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 13
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)