K1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92030501, human thyroid, Not specified
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human thyroid
descripción
Human thyroid carcinoma
envase
tube of 5 μg 92030501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030501-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Wild-type p53 tumour suppressor gene
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 10,11
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 17,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)