1BR3
90011801, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
1BR3, 90011801
origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Attached
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human skin fibroblast
Descripción línea celular
Derived from a skin biopsy of a normal adult male. The cells have been used in cell survival and mutation studies. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
Aplicación
Cell mutation studies
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)