H4S
89102001, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
H4S, 89102001
origen biológico
rat liver
envase
tube of 5 μg 89102001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89102001-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat liver hepatoma
Descripción línea celular
Has been infected with a temperature sensitive mutant of VSV which is defective in RNA replication and transcription.
Aplicación
Virus studies: VSV
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)