Documentos clave
LLC-WRC 256
87061101, rat unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
LLC-WRC 256, 87061101, from rat unknown/unspecified
origen biológico
rat unknown/unspecified
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 41 (2n=42)
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Walker carcinoma epithelial
Descripción línea celular
Walker rat tumour cell line, which supports the growth of herpes simplex, pseudorabies and vaccinia viruses. The cells are highly tumourigenic in suckling rats.
Medio de cultivo
Medium 199 + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2;37°C
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)