AB12 cell line from mouse lung
10092306, mouse lung, Cells are stellate-shaped
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
AB12 cell line from mouse lung, 10092306
origen biológico
mouse lung
descripción
Malignant mesothelioma from mouse lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Cells are stellate-shaped
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)