C2059
Cloning cylinders, glass
volume 250 μL
Sinónimos:
cloning cylinder, cloning equipment
About This Item
Productos recomendados
Materiales
light brown (tinted)
esterilidad
sterile; electron beam irradiated
envase
dish of 10 cylinders
fabricante / nombre comercial
Millipore TR1005
tamaño
10 mm × 10 mm
volumen
250 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
These cloning cylinders are sterlized using electron-beam irradiation. The glass cylinders will display a brown tint after being sterlized at the appropriate dosage level.
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)