C-14067
Human Renal Epithelial Cells (HREpC)
1 million cells per pellet
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human kidney
envase
pkg of 1,000,000 cells
morfología
(epithelial)
aplicaciones
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Forma física
Rutina de subcultivo
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.