AXYRRF25CBKRS
Pipette filter tips for Packard® MPII and Janus®
conductive, racked, capacity 25 μL, black, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc RRF-25-CBK-R-S
Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
25 μL
color
black
Categorías relacionadas
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Janus is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Packard is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)