Documentos clave
AXYMCT175CS
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-175-C-S
Corning
envase
pkg of 10x250tubes/cs
tamaño
1.7 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)