AXYMCT060CS
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs, sterile
Sinónimos:
Small Test Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-060-C-S
Corning
envase
pkg of 10x500tubes/cs
tamaño
0.6 mL
color
clear
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)