AV100888
Anti-TRIM22 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-GPSTAF50, Anti-RNF94, Anti-STAF50, Anti-Tripartite motif-containing 22
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
57 kDa
species reactivity
human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Sequence
Physical form
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.