Documentos clave
ADAP05-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.5 mL tubes, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 1 x 0.5 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022636227 (NA)
Parámetros
18,400 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Descripción general
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.5 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)