A6007
Apotryptophanase from Escherichia coli
soluble powder, 75-150 units/mg solid
Sinónimos:
Tryptophanase from Escherichia coli, L-Tryptophan indole-lyase (deaminating)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
Formulario
soluble powder
actividad específica
75-150 units/mg solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)