229R-1
Calcitonin (SP17) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP17, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (229R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (229R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (229R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (229R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (229R-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG
control
medullary carcinoma of thyroid
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Categorías relacionadas
Descripción general
Immunohistochemical staining with anti-calcitonin antibody has proven to be an effective way of demonstrating calcitonin-producing cells in the thyroid. C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinomas stain positive for calcitonin. Studies of calcitonin have resulted in the identification of a wide spectrum of C-cell proliferative abnormalities. citationcitationcitationcitationcitation
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)