215-500
Epi Cell Growth Medium (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media
Aplicación
Epi cell growth medium (500 ml) has been used to culture human amnion epithelial cells (hAECs).
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Nigel Farrow et al.
Stem cell research & therapy, 9(1), 153-153 (2018-06-14)
Airway disease is a primary cause of morbidity and early mortality for patients with cystic fibrosis (CF). Cell transplantation therapy has proven successful for treating immune disorders and may have the potential to correct the airway disease phenotype associated with