216232
Sodium persulfate
reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Sodium peroxodisulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder, crystals or granules
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- For the radical cyclization cascade reaction of 2-alkynylbenzonitriles and sodium arylsulfinates to synthesize sulfonated indenones.
- In the silica-supported aluminum chloride-catalyzed Baeyer-Villiger oxidation of cyclic and acyclic ketones to lactones or esters.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?