207896
Copper(II) carbonate basic
reagent grade
Sinónimos:
Cupric carbonate basic
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
Quality Level
form
powder
concentration
50.0-57.0% Cu (EDTA titration)
SMILES string
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
General description
application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?