Z546534
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
65 mm
embudo capacidad
140 mL
vástago diám.
15 mm
tamaño de poro
25-50 μm porosity
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)