Y0001877
Gadodiamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dihydrogen[3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9- triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](2-), Gd-DTPA
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadodiamide
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H23N3O10.2C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);2*4-13H,2-3H2,1H3;/q;;;+3/p-3/t;2*4-,5+,6+,7+;/m.00./s1
Inchi Key
LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)