Y0001103
Dimenhydrinate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dimenhydrinate, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dimenhydrinate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)