Y0000760
Vinpocetine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl (12RS,13aRS,13bRS)-13a-ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Dihydrovinpocetine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
vinpocetine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)