Y0000385
1,4-Sorbitan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prostaglandin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)