T1977995
Tricaproin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Glycerol trihexanoate, 1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tricaproin
fabricante / nombre comercial
EDQM
densidad
0.98 g/mL (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
Clave InChI
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)