PHR3802
Cytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Cytidine, Cytosine β-D-riboside, Cytosine-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.