PHR3374
Triamcinolone Acetonide Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,21,21-trihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1679037
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]5(OC(O[C@@H]5C4)(C)C)C(=O)C(O)O)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Clave InChI
ASTBRKVQRYGLJO-DGGKRYAMSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)