PHR3356
Fosinopril sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-{[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl}acetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Acecor, Eosinopril, Fosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1283404
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
Clave InChI
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)