PHR2083
Pyrantel Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0002158
familia API
pyrantel
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clave InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)