PHR2074
Abacavir Impurity F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purine-2-amine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
abacavir, abacavir
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)NC4CC4)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)COC(C)(C)C
InChI
1S/C18H26N6O/c1-18(2,3)25-9-11-4-7-13(8-11)24-10-20-14-15(21-12-5-6-12)22-17(19)23-16(14)24/h4,7,10-13H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H3,19,21,22,23)/t11-,13+/m1/s1
Clave InChI
GUTJAVLKEBLQJK-YPMHNXCESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)