PHL80906
Biacangelicol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
9-[(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)methoxy]-4-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)