Documentos clave
NIST8631B
Medium Test Dust (MTD)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
solid
envase
pkg of 20 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Reference Material (RM) 8631b is intended to be used as a secondary material for calibrating particle sizing instruments, especially optical particle counters, when used in conjunction with published standard methods. A unit of RM 8631b consists of 20 g of a natural mineral dust that is heterogeneous in composition and polydisperse with respect to size.
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)