NIST614
Trace elements in glass
NIST® SRM® 614
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 4 wafers
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 614_cert
SRM 614_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- Accompanied with certified mass fraction values for each elements in trace elements in glass.
- The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, safety, handling,use, and maintenance instructions.
Otras notas
Copper (Cu), Lead (Pb), Potassium (K), Rubidium (Rb), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Cobalt (Co), Europium (Eu), Iron (Fe), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Antimony (Sb), Cadmium (Cd), Gallium (Ga), Gold (Au), Nickel (Ni), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)