NIST423
Molybdenum oxide concentrate
NIST® SRM® 423
Sinónimos:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 pouch x 60 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
mp
795 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
Clave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 423_cert
SRM 423_SDS
Aplicación
Otras notas
Copper (Cu), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Lead (Pb), Acid-Insoluble Residue, Silver (Ag), Bismuth (Bi), Carbon (C), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Rhenium (Re), Sulfur (S), Antimony (Sb), Vanadium (V), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)