NIST2740A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2740a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2740A_cert
SRM 2740A_SDS
Otras notas
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)