NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 70 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Platinum (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh),Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Calcium (Ca), Cerium (Ce), Iron (Fe), Lanthanum (La), Silicon (Si), Barium (Ba), Zinc (Zn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Kidney,Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)