NIST2259
PCB congeners in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 2259
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 ampules x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
GC/MS: suitable
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 2259_cert
SRM 2259_SDS
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)