N0020020
Nabumetone impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nabumetone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
InChI key
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)