M9929
Metotrexato hydrate
meets USP testing specifications
Sinónimos:
L-ametopterina hydrate, Ácido L-4-amino-N10-metilpteroilglutámico hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Metilaminopterina hydrate, Ácido 4-amino-10-metilfólico hydrate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensayo
98.0-102.0%
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. )
técnicas
activity assay: suitable
impurezas
≤0.1% Residue on ignition (Ash)
≤12.0% water (Karl Fischer)
color
yellow to orange-yellow
mp
185-204 °C (365 - 399 °F)
solubilidad
water: insoluble
espectro de actividad antibiótica
parasites
aplicaciones
metabolomics
microbiology
Modo de acción
DNA synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Clave InChI
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Información sobre el gen
human ... DHFR(1719) , DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.