M1625000
Methylnitrosoindoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,3-Dihydro-2-methyl-1-nitroso-1H-indole
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
indapamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(C(Cc2c1cccc2)C)N=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
Clave InChI
KBCZSFIDYXEMTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)