I1892
Ibuprofen sodium salt
≥98% (GC)
Sinónimos:
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
PTTPUWGBPLLBKW-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.