F0253020
Fluoxetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluoxetine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)