F0120010
Flecainide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Aminomethyl)piperidine, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flecainide
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.4854
densidad
0.9406 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
Clave InChI
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)