D0406200
Deptropine citrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dibenzheptropine citrate salt
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
deptropine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(C2CCC1CC(C2)OC3c4c(cccc4)CCc5c3cccc5)C.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C23H27NO.C6H8O7/c1-24-18-12-13-19(24)15-20(14-18)25-23-21-8-4-2-6-16(21)10-11-17-7-3-5-9-22(17)23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h2-9,18-20,23H,10-15H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
CHQGYMXXKZPWOI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)