CRM355
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
Sinónimos:
Sand matrix CRM, TPH
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
Características
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
envase
pkg of 100 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM355-100
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
pH
7.51
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)