C4144
Caffeine-sodium benzoate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
50:50 (wt:wt mixture)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1.CN2C(=O)N(C)c3ncn(C)c3C2=O
InChI
1S/C8H10N4O2.C7H6O2.Na/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3H3;1-5H,(H,8,9);/q;;+1/p-1
Clave InChI
JWBPVFVNISJVEM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)