C0695000
Cefuroxime sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cefuroxime sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cefuroxime
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c3ccco3
InChI
1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Clave InChI
URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)