C0640000
Delta-3-cefaclor
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2R,6R,7R)- and (2S,6R,7R)-7-{[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefaclor
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)