BCR718
Canned fresh herring
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR718
BCR718
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 128, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 156, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 128, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 156, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)