Documentos clave
BCR176R
Fly ash (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
City waste incineration ash (trace elements)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR176R
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Britta Vortmann-Westhoven et al.
Electrophoresis, 38(3-4), 540-546 (2016-11-22)
In this work, we present a novel electrophoretic method that was developed for the determination of lithium and transition metals in LiNi