BCR131
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 480-1800 μm particle size
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
tamaño de partícula
480-1800 μm
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
neat
Nota de análisis
BCR131
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)